Merck
43543
ヒドロキシルアミン-O-スルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NOSO3H
CAS番号:
分子量:
113.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51000000
PubChem Substance ID:
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NOS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
InChI Key
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
43543-1EA-F:
43543-VAR-F:
43543-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
K Kohda et al.
Nucleic acids symposium series, (17)(17), 145-148 (1986-01-01)
Amination of guanosine (Guo) with 2,4-dinitrophenoxyamine in aqueous DMF gave 7-amino-Guo, which was readily converted to 8,5'-O-cyclo-Guo, and 8-hydroxy-Guo. Deoxyguanosine (dG) gave only deglycosylated 7-amino-G under the same reaction condition. Aminations of Guo and dG with hydroxylamine-O-sulfonic acid above pH
K Sakano et al.
Mutation research, 479(1-2), 101-111 (2001-07-27)
2-Nitropropane (2-NP), a widely used industrial solvent, is carcinogenic to rats. To clarify the mechanism of carcinogenesis by 2-NP, we investigated DNA damage by 2-NP metabolites, N-isopropylhydroxylamine (IPHA) and hydroxylamine-O-sulfonic acid (HAS), using 32P-5'-end-labelled DNA fragments obtained from genes that