Merck
81801
Sigma-Aldrich
プロピルホスホン酸無水物 溶液
technical, ~50% in DMF
別名:
1-プロパンホスホン酸無水物 溶液, 2,4,6-トリプロピル-1,3,5,2,4,6-トリオキサトリホスホリナン-2,4,6-トリオキシド 溶液, PPACA, T3P®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H21O6P3
CAS番号:
分子量:
318.18
Beilstein:
5079255
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
形状
solution
濃度
~50% in DMF
SMILES記法
CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
InChI
1S/C9H21O6P3/c1-4-7-16(10)13-17(11,8-5-2)15-18(12,14-16)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロピルホスホン酸無水物は、カップリング剤や水捕捉剤として一般的に使用される、反応性の高い環状無水物です。
アプリケーション
ペプチド合成のためのカップリング試薬、その他のアミドの合成、エステル(デプシペプチド)の合成
特徴および利点
次のような独自の特徴があります:
  • 官能基許容性が広い 
  • エピマー化傾向が低い
  • 副産物が水溶性
  • 収率と純度が高い
法的情報
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
143.6 °F
引火点(℃)
62 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
81801-25ML:4548173299532
81801-VAR:
81801-BULK:
81801-100ML:4548173299549
文書ライブラリにアクセスする
H. Kessler et al.
Liebigs Ann. Chem., 1-1 (1986)
H. Wissmann
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 30, 645-645 (1986)
H. Wissmann et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 92, 129-129 (1980)
Propylphosphonic anhydride (T3P?): an efficient reagent for the one-pot synthesis of 1, 2, 4-oxadiazoles, 1, 3, 4-oxadiazoles, and 1, 3, 4-thiadiazoles.
Augustine JK, et al.
Tetrahedron, 65(48), 9989-9996 (2009)
M. Feigel
Journal of the American Chemical Society, 108, 181-181 (1986)