Merck
428647
Supelco
Dowex 2X8 chloride form
200-400 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12000000
詳細
cross-linkage 8%
cross-linkage 8%
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
dimethylethanolbenzyl ammonium functional group
粒径
200-400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Strongly basic (type II) anion exchange resin that meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
特徴および利点
strongly basic anion.
その他情報
This resin has not been specially prepared for use. We suggest that it be subjected to a suitable preliminary elution and wash.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)