Merck
42363
Supelco
エンテロラクトン
analytical standard
別名:
trans-α,β-ビス(3-ヒドロキシベンジル)ブチロラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18O4
CAS番号:
分子量:
298.33
Beilstein:
4699604
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
適合性
conforms to structure for Proton NMR spectrum
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
InChI Key
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
エンテロラクトンは、食事性セサミン(ゴマの実から得られるリグナン)の主なヒト代謝産物です。フィトエストロゲンの一種で、ある研究によれば乳癌のリスクと負の相関があることが示されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
42363-VAR:
42363-10MG:
42363-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bárbara Socas-Rodríguez et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 409(18), 4467-4477 (2017-06-07)
Within this study, a new method enabling monitoring of various estrogenic substances potentially occurring in milk and dairy products was proposed. Groups of compounds fairly differing in physico-chemical properties and biological activity were analyzed: four natural estrogens, four synthetic estrogens
Bárbara Socas-Rodríguez et al.
Journal of chromatography. A, 1496, 58-67 (2017-04-02)
In this work, a simple and fast methodology has been validated and applied for the analysis of a group of 22 estrogenic compounds including eight phytoestrogens (i.e. daidzein, enterodiol, glycitein, enterolactone, genistein, formononetin, prunetin, biochanin A), six mycotoxins (β-zearalanol, β-zearalenol