スキップする
45199
エンテロラクトン
~95% (HPLC)
別名:
trans-α,β-ビス(3-ヒドロキシベンジル)ブチロラクトン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥22,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H18O4
CAS番号:
分子量:
298.33
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4699604
Assay:
~95% (HPLC)
Form:
solid
¥22,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
~95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
InChI key
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
Biochem/physiol Actions
エンテロラクトンは、食事性セサミン(ゴマの実から得られるリグナン)の主なヒト代謝産物です。フィトエストロゲンの一種で、ある研究によれば乳癌のリスクと負の相関があることが示されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
42363729698PHL80437
assay
~95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
form
-
form
crystals
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エンテロラクトン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
45199-BULK-F: + 45199-1MG-F: + 45199-5MG-F: + 45199-VAR-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)