Merck
41624
Sigma-Aldrich
硫化ジメチル
puriss., ≥99.0% (GC)
別名:
DMS, メチルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S
CAS番号:
分子量:
62.13
Beilstein:
1696847
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
402 °F
expl. lim.
19.7 %
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI Key
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-32.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
41624-500ML:
41624-BULK:
41624-100ML:
41624-10ML:
41624-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nguyen BC, et al.
Marine Chemistry, 133-141 (1988)
B P Lomans et al.
Applied and environmental microbiology, 65(8), 3641-3650 (1999-07-31)
A newly isolated methanogen, strain DMS1(T), is the first obligately anaerobic archaeon which was directly enriched and isolated from a freshwater sediment in defined minimal medium containing dimethyl sulfide (DMS) as the sole carbon and energy source. The use of
Yin F, et al.
Journal of Atmospheric Chemistry, 11(4), 309-364 (1990)
A M Maxam et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 74(2), 560-564 (1977-02-01)
DNA can be sequenced by a chemical procedure that breaks a terminally labeled DNA molecule partially at each repetition of a base. The lengths of the labeled fragments then identify the positions of that base. We describe reactions that cleave
K S Carslaw et al.
Nature, 503(7474), 67-71 (2013-11-10)
The effect of anthropogenic aerosols on cloud droplet concentrations and radiative properties is the source of one of the largest uncertainties in the radiative forcing of climate over the industrial period. This uncertainty affects our ability to estimate how sensitive