Merck
414001PLATER
Stylus (1 mL)
for use with easySpiral (platers), pkg of 1 sets
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥57,300
¥57,300
出荷予定日2025年4月26日
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥57,300
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NB.24
¥57,300
出荷予定日2025年4月26日
詳細情報をリクエスト
物質
plastic bottle
包装
pkg of 1 sets
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
適合性
for use with easySpiral (platers)
詳細
One Stylus (1mL) kit with connectors for easySpiral® plater
アプリケーション
Culture media plating
法的情報
easySpiral is a registered trademark of InterLab
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)