Merck
41340
Supelco
2-メトキシ-4-メチルフェノール
analytical standard
別名:
2-ヒドロキシ-5-メチルアニリン, 2-メトキシ-p-クレゾール, 4-ヒドロキシ-3-メトキシトルエン, 4-メチルグアイアコール, クレオソール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥13,800
¥13,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥13,800
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
138.16
Beilstein:
1862340
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥13,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.535-1.539
n20/D 1.537 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp
5 °C (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-Methoxy-4-methylphenol, a methoxy alkylphenol that can potentially impart sensory and nutritional qualities to the food and beverage products, is generally added as a flavor ingredient. 2-Methoxy-4-methylphenol is also used as a component of cosmetic products.[1][2]
アプリケーション
2-Methoxy-4-methylphenol may be used as an analytical standard for the quantification of the analyte in biological samples,[3] wine,[4] and other alcohols,[1][2] plants,[5] cocoa beans,[6] agriculture products,[7] and cosmetic as well as sanitizing products[8] by various chromatography techniques.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
41340-BULK:
41340-1ML:
41340-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simultaneous determination of 2-methoxyphenol, 2-methoxy-4-methylphenol, 2, 6-dimethoxyphenol and 4?-hydroxy-3?-methoxyacetophenone in urine by capillary gas chromatography
Bieniek G
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 795(2), 389-394 (2003)
Identification and quantification of 56 targeted phenols in wines, spirits, and vinegars by online solid-phase extraction-ultrahigh-performance liquid chromatography-quadrupole-orbitrap mass spectrometry
Barnaba C, et al.
Journal of Chromatography A, 1423(4), 124-135 (2015)
Potential of Pyroligneous Extract of Eucalyptus Wood as a Preservative of Cosmetic and Sanitizing Products
Almeida RSR, et al.
Waste and biomass valorization, 10(5), 1111-1118 (2019)
Multivariate statistical analysis of gas chromatograms to differentiate cocoa masses by geographical origin and roasting conditions
Hernandez CV and Rutledge DN
Analyst, 119(6), 1171-1176 (1994)
Characterization of volatile compounds from ethnic agave alcoholic beverages by gas chromatography-mass spectrometry
De Leon R, et al.
Food Technology and Biotechnology, 23(4), 610-617 (2008)