Merck
409499
Sigma-Aldrich
1,4-ジブトキシ-2,3-ナフタロシアニンジカルボニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3O]2C10H4(CN)2
CAS番号:
分子量:
322.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
99%
形状
powder or crystals
mp
71-73 °C (lit.)
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear, colorless to slightly brownish-yellow
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCOc1c(C#N)c(C#N)c(OCCCC)c2ccccc12
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-3-5-11-23-19-15-9-7-8-10-16(15)20(24-12-6-4-2)18(14-22)17(19)13-21/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI Key
YXJSABMTZAXNKC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
409499-VAR:
409499-1G:4548173222028
409499-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)