安全性情報
38837
Sigma-Aldrich
Laccase, Coriolus versicolor, CLEA
≥0.3 U/mg
別名:
Laccase, Coriolus versicolor, cross-linked enzyme aggregate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
powder
品質水準
比活性
≥0.3 U/mg
保管温度
2-8°C
単位の定義
1 Uは、pH 4.5、25°Cで1分あたり1μmolのABTSを酸化する酵素量に相当します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
38837-VAR:
38837-100MG:
38837-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)