Merck
38382
Supelco
シンナミルアルコール
reference material
別名:
3-フェニル-2-プロペン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
134.18
Beilstein:
1903999
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
蒸気密度
4.6 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
250 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
InChI Key
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
38382-50MG:
38382-VAR:
38382-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.