安全性情報
37214
Supelco
Peroxide 25 Test Sticks Quantofix®
0.5-25 mg/L (H2O2)
別名:
Quantofix® Peroxide 25 Test sticks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113319
測定範囲
0.5-25 mg/L (H2O2)
アプリケーション
environmental
詳細
適用方法:
必要な試験スティックのみ取り出し、使用後は直ちに容器を再密封します。試験紙の領域に触れないようにします。試験用スティックを短時間(約1秒)試験液に浸します。5秒後に、試験紙の領域をカラースケールと比較します。過酸化水素が存在すると、試験紙が青色に変わります。QUANTOFIX®過酸化物試験スティックは、過酢酸やその他の有機および無機ヒドロペルオキシドの測定にも使用できます。有機溶剤中のヒドロペルオキシドを試験するには、溶剤が蒸発してから試験領域を1滴の水で湿らせます。
妨害:
pHが2~9の範囲では、試験溶液のpHが測定精度に関係することはありません。強酸性溶液は酢酸ナトリウムで緩衝処理し、アルカリ溶液はクエン酸でpHを約5~7に調節します。 強酸化剤を使用した場合のみ、偽陽性になる可能性があります。
保存:
スティックを日光や湿気に曝さないでください。未開封のパックは冷蔵庫に保存します(+2°C~+8°C)。開封後は、涼しく乾燥した場所に容器を保存します。
グラデーション:
0~0.5~2~5~10~25 mg/L H2O2
法的情報
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
37214-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)