安全性情報
37201
Supelco
Sulfite test sticks Quantofix®
10-1000 mg/L (SO3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113319
詳細
semi-quantitative
特定アナライト
sulfite
測定範囲
10-1000 mg/L (SO3)
アプリケーション
environmental
general analytical
検出方法
colorimetric
詳細
Contents:
Tube with 100 test sticks.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (store below +30 °C).
Gradation:
0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/l SO32-
アプリケーション
It was used in characterizing Na233SO3, in an attempt to demonstrate the presence of coordinated sulfate, in the reaction pathway of Arabidopsis thaliana sulfite oxidase, using 33S labeling and electron spin echo envelope modulation spectroscopy.[1]
法的情報
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
37201-VAR:
37201-BULK:
37201-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Andrei V Astashkin et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(47), 14800-14810 (2007-11-07)
Sulfite oxidase from Arabidopsis thaliana has been reduced at pH = 6 with sulfite labeled with 33S (nuclear spin I = 3/2), followed by reoxidation by ferricyanide to generate the Mo(V) state of the active center. To obtain information about