安全性情報
37066
Supelco
Calcium test kit Quantofix®
10-100 mg/L (Ca2+)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113319
NACRES:
NA.21
詳細
semi-quantitative
特定アナライト
calcium
測定範囲
10-100 mg/L (Ca2+)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
general analytical
検出方法
colorimetric
詳細
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 60 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 10 − 25 − 50 − 100 mg/L Ca2+
法的情報
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)