Merck
1.11110
Supelco
Calcium Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Calcium Test, titrimetric, for use with MQUANT®
特定アナライト
calcium
品質水準
適合性
for use with MQUANT®
検出方法
titrimetric
保管温度
15-25°C
詳細
Method: titrimetric with titration pipette MQuant®
This MQuant® Calcium test (formally MColortest®) is suitable for the titrimetric determination using a graduated syringe.
Mehod
Calcium ions react with an indicator to form a red-violet complex compound. The indicator is released from this compound by titration with a solution of ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate (Titriplex® III). At the titration end-point the color changes to blue-violet. The calcium concentration is determined from the consumption of titration solution. When the total hardness is also determined, it is possible to calculate the magnesium content.
The test can be used in
  • Groundwater and surface water
  • Waters from aquaculture
  • Drinking water
  • Mineral water
  • Boiler water
  • Wastewater
This test is not suited for seawater.
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. what is the refill kit number of 111110 calcium test
    1 回答
    1. Unfortunately, there are no refills available for this kit. It is formulated to perform 170 tests, components are not available separately.