製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/mL in cyclohexane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@H](\C=C(\Cl)Cl)[C@H]1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3/t17-,19+/m1/s1
InChI Key
RLLPVAHGXHCWKJ-MJGOQNOKSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-0.4 °F
引火点(℃)
-18 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36893-2ML:4548174011201
36893-VAR:
36893-1ML:
36893-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)