Merck
36841
Supelco
アジピン酸ジイソデシル
Selectophore
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H21O2C(CH2)4CO2C10H21
CAS番号:
分子量:
426.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
製品種目
Selectophore
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452
mp
27.4 °C (lit.)
密度
0.916 g/mL at 20 °C
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCCCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H50O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-29-25(27)19-13-14-20-26(28)30-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChI Key
YKGYQYOQRGPFTO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
429.8 °F - closed cup
引火点(℃)
221 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
36841-1ML:
36841-VAR:
36841-5ML:
36841-BULK:
36841-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sol-Gel Method for the Matrix of Chloride-Selective Membranes Doped with Tridodecylmethylammonium Chloride
Kim, W., et al.
Analytical Chemistry, 69, 95-96 (1997)
T Nørbygaard et al.
Applied spectroscopy, 58(4), 410-413 (2004-04-24)
Fourier transform (FT) Raman spectroscopy is applied to a range of phthalate ester plasticizers in pure form as well as in poly(vinyl chloride) (PVC) samples. It is found that phthalate esters as a group can be identified by a set
Richard F Grossman
Handbook of Vinyl Formulating, 192-192 (2008)