製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
259-260 °C/741 mmHg (lit.)
mp
46-52 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
InChI Key
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
271.4 °F - closed cup
引火点(℃)
133 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36704-VAR:
36704-1G:
36704-100MG:
36704-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ