Merck
36576
Supelco
硫黄
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥5,210
¥5,210
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥5,210
About This Item
実験式(ヒル表記法):
S
CAS番号:
分子量:
32.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥5,210
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
8.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
製品種目
PESTANAL®
自己発火温度
450 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
抵抗性
2E23 μΩ-cm, 20°C
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
[S]
InChI
1S/S
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sulfur can play the role as a cathode material and can also find applications in electric and hybrid electric vehicles.[1] It can also form a composite with graphite, which can serve as an improved sulfur cathode materials for lithium-sulfur(Li-S) batteries with higher capacity and cycling stability.[2]
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
硫黄
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36576-BULK:
36576-250MG:
36576-1EA:
36576-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Graphene-wrapped sulfur particles as a rechargeable lithium?sulfur battery cathode material with high capacity and cycling stability
Wang H, et al.
Nano Letters, 11, 2644-2647 (2011)
Feng-Quan Liu et al.
Science advances, 4(10), eaat5383-eaat5383 (2018-10-13)
High-energy lithium metal batteries (LMBs) are expected to play important roles in the next-generation energy storage systems. However, the uncontrolled Li dendrite growth in liquid electrolytes still impedes LMBs from authentic commercialization. Upgrading the traditional electrolyte system from liquid to
Porous hollow carbon@ sulfur composites for high?power lithium?sulfur batteries
Jayaprakash.N, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 123, 6026-6030 (2011)
William Tam et al.
Journal of molecular biology, 425(14), 2450-2462 (2013-04-02)
The assembly of long non-contractile phage tails begins with the formation of the tail tip complex (TTC). TTCs are multi-functional protein structures that mediate host cell adsorption and genome injection. The TTC of phage λ is assembled from multiple copies
Chemoselective peptide ligation-desulfurization at aspartate.
Robert E Thompson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(37), 9723-9727 (2013-07-31)