Merck
451916
Sigma-Aldrich
硫黄-34S
90 atom % 34S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
34S
CAS番号:
分子量:
33.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
90 atom % 34S
品質水準
mp
119 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+2
SMILES記法
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
404.6 °F - closed cup
引火点(℃)
207.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
硫黄
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
451916-VAR:
451916-100MG:
451916-100MG-PW:
451916-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)