Merck
363227
Sigma-Aldrich
4,4′-ジアジド-2,2′-スチルベンジスルホン酸 二ナトリウム塩 水和物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N3C6H3(SO3Na)CH=CHC6H3(N3)SO3Na · xH2O
分子量:
466.36 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
173-184 °C (dec.)
SMILES記法
O.[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=[N+]=N[Na])N=[N+]=N[Na]
InChI
1S/C14H10N6O6S2.2Na.H2O/c15-19-17-11-5-3-9(13(7-11)27(21,22)23)1-2-10-4-6-12(18-20-16)8-14(10)28(24,25)26;;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1+;;;
InChI Key
GQDMQDHXOKHNMS-YOTINIEPSA-L
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
363227-10G:
363227-BULK:
363227-50G:
363227-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)