製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CN(C(=O)COc1nc2ccccc2s1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2S/c1-18(12-7-3-2-4-8-12)15(19)11-20-16-17-13-9-5-6-10-14(13)21-16/h2-10H,11H2,1H3
InChI Key
XIGAUIHYSDTJHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36150-BULK-R:
36150-VAR-R:
36150-100MG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ