由来生物
synthetic
品質水準
形状
aqueous solution
シェルフライフ
5 yr
濃度
0.9-1.1% (alkalimetric)
密度
0.99-1.01 g/cm3
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI Key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36011-1L-R:4548173261768
36011-2.5L-R:4548173261775
36011-6X1L-R:4548173261812
36011-BULK-R:
36011-VAR-R:
36011-4X2.5L-R:4548173261782
36011-6X500ML-R:4548173261829
36011-500ML-R:4548173261799
36011-60L-R:4548173261805
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)