製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
270 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
InChI Key
GUMCAKKKNKYFEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Experimental and theoretical study on the molecular structure and vibrational spectra of 2,4,5-trichloroaniline using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and Fourier transform-Raman spectroscopy
- Simultaneous reversed-phase high-performance liquid chromatographic separation of mono-, di-and trichloroanilines through an optimized gradient elution experimental design
- Exploring aroyl/heteroaroyl iminothiazolines featuring 2,4,5-trichlorophenyl moiety as a new class of potent, selective, and in- vitro efficacious glucosidase inhibitors
- Antimicrobial studies of some novel propenones bearing aryl furan moiety
- Calorimetric and spectroscopic studies of complex formation of 2,4,5-Trichloroaniline with proton acceptors in carbon tetrachloride
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
35828-VAR:
35828-100MG:
35828-BULK:
35828-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)