Merck
34572
Supelco
Thiabendazole-(benzimidazole-3a,4,5,6,7,7a-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole-3a,4,5,6,7,7a-13C6, Thiabendazole-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C4H7N3S
分子量:
207.20
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
SMILES記法
C1(C2=N[13C]3=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]3N2)=CSC=N1
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34572-BULK:
34572-10MG:
34572-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)