Merck
345121
Sigma-Aldrich
3-ペンタノン
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
ジエチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COCH2CH3
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
635749
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
845 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L)
bp
101.5 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
溶解性
water: slightly soluble
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
-D接尾辞は、管理上の目的のためにのみ存在します。
すべての「-D」のパッケージは、以前「-D」なしで販売されていたパッケージと同一の品質および仕様の製品です。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
345121-1L-D:
345121-800ML:
345121-100ML-D:
345121-5ML:
345121-VAR:
345121-100ML:4548173957371
345121-BULK:
345121-1L:4548173957388
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Temperature and excitation wavelength dependencies of 3-pentanone absorption and fluorescence for PLIF applications.
Koch JD and Hanson RK.
Applied Physics B: Lasers and Optics, 76(3), 319-324 (2003)
Jon D Koch et al.
Applied optics, 43(31), 5901-5910 (2004-11-16)
We measured fluorescence quantum yields of acetone and 3-pentanone as a pure gas and with nitrogen diluent at room temperature at 20, 507, and 1013 mbar using 248, 266, and 308 nm excitation by calibrating the optical collection system with
S Kölliker et al.
Analytical chemistry, 70(9), 1979-1985 (1998-05-01)
Ion trap multiple fragmentation mass spectrometry (MS(n)()) combined with high-performance liquid chromatography (HPLC) has been used for the structure elucidation and identification of 2,4-dinitrophenylhydrazone derivatives of carbonyl compounds in ambient air samples. Atmospheric pressure chemical ionization in the negative ion
Role of HMPT and TMEDA in control of enolate stereochemistry for reactions of lithium amides with 3-pentanone.
Fataftah ZA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 102(11), 3959-3960 (1980)
An electron-diffraction investigation of the molecular structures of acetone, 2-butanone, and 3-pentanone.
Romers C and Creutzberg JEG.
Rec. Trav. Chim., 75(3), 331-345 (1956)