34149
Metolachlor ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)-amino]2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 535
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
InChI Key
MVQVPBMXHBOZJW-UHFFFAOYSA-M
Jan Code
34149-10MG:
34149-BULK:
34149-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック