製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
抗生物質活性スペクトル
fungi
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
InChI Key
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Milk samples using solid-phase extraction followed by high-performance liquid chromatography (SPE-HPLC).[6]
- Environmental water samples using dispersive liquid-liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).[4]
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33894-100MG-R:
33894-VAR-R:
33894-BULK-R:
33894S-30G-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック