製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D (effective)
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)COc1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C17H25ClO3/c1-4-6-7-14(5-2)11-21-17(19)12-20-16-9-8-15(18)10-13(16)3/h8-10,14H,4-7,11-12H2,1-3H3
InChI Key
IDGRPSMONFWWEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>NaN °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 133.3 - < 138.7 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
33394-BULK:
33394-100MG:
33394-VAR:
アクティブなフィルタ