Merck
32844
Supelco
テトラミゾール-d5 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
(±)-2,3,5,6-テトラヒドロ-6-フェニル-d5-イミダゾ[2,1-b]チアゾール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11D5H7N2S · HCl
CAS番号:
分子量:
245.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
質量シフト
M+5
SMILES記法
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2CN3CCSC3=N2
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D;
InChI Key
LAZPBGZRMVRFKY-GWVWGMRQSA-N
詳細
Tetramisole-d5 hydrochloride is an isotopically labeled compound of tetramisole.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tetramisole-d5 hydrochloride may be used as an internal standard for the determination of levamisole in milk samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
32844-BULK:
32844-10MG:
32844-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Control of levamisole residues in milk using a validated liquid chromatography-tandem mass spectrometry method.
Bilandzic N, et al.
Mljekarstvo/Dairy, 66(2) (2016)