製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCN(CC)C(=O)n1cnc(n1)S(=O)(=O)c2c(C)cc(C)cc2C
InChI
1S/C16H22N4O3S/c1-6-19(7-2)16(21)20-10-17-15(18-20)24(22,23)14-12(4)8-11(3)9-13(14)5/h8-10H,6-7H2,1-5H3
InChI Key
HFEJHAAIJZXXRE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32430-50MG:
32430-BULK:
32430-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)