Merck
32378
Supelco
Methapyrilene-(dimethyl-d6) fumarate salt
VETRANAL®, analytical standard
別名:
N,N-Dimethyl-d6-N′-(2-pyridyl)- N′-(2-thienylmethyl)-1,2-ethandiamine fumarate salt (1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14D6H13N3S · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
383.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(O)/C=C/C(O)=O.[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])CCN(CC1=CC=CS1)C2=NC=CC=C2
InChI
1S/C14H19N3S.C4H4O4/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/i1D3,2D3;
InChI Key
GYIUBPDECOMZDC-FEYLKBJGSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
32378-VAR:
32378-10MG:
32378-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)