Merck
32178
Supelco
Albendazole sulfoxide-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
別名:
Albendazoloxide-d3, Methyl-d3 [5-(propane-1-sulfinyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamate, Ricobendazole-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D3H12N3O3S
CAS番号:
分子量:
284.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(OC([2H])([2H])[2H])NC1=NC2=C(N1)C=CC(S(CCC)=O)=C2
InChI
1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3
InChI Key
VXTGHWHFYNYFFV-BMSJAHLVSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32178-10MG:
32178-VAR:
32178-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)