製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OC(CN1C(=O)C(Cl)Cl)c2ccco2
InChI
1S/C11H13Cl2NO3/c1-11(2)14(10(15)9(12)13)6-8(17-11)7-4-3-5-16-7/h3-5,8-9H,6H2,1-2H3
InChI Key
MCNOFYBITGAAGM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Vegetables[2][3] and a fruit samples[2] by solid-phase extraction (SPE) and gas chromatography/multiphoton ionization/time-of-flight mass spectrometry (GC/MPI/TOFMS) as well as GC coupled to electron ionization (EI) MS.
- Food samples by GC/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.[4]
おすすめ製品
Jan Code
32431-50MG:
32431-VAR:
32431-BULK:
アクティブなフィルタ