The solubility of this product is not determined. However, literature indicates that gamithromycin is typically soluble in DMSO. The exact concentration at which it can be solubilized is not determined.
32161
Gamithromycin
VETRANAL®, analytical standard
別名:
(2R,3S,4R,5S,8RR,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-7-propyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylohexopyranosyl]oxy]-1-oxa-7-azacyclopentadecan-15-one
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1([C@@H](C[C@]([C@@H](C([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](C1)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@](C3)(OC)C)O)C)C)O[C@@H]2O[C@@H](C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)C)(O)C)C)CCC
InChI
1S/C40H76N2O12/c1-15-17-42-21-22(3)33(44)40(11,48)29(16-2)52-36(46)26(7)32(53-30-20-39(10,49-14)34(45)27(8)51-30)25(6)35(38(9,47)19-23(42)4)54-37-31(43)28(41(12)13)18-24(5)50-37/h22-35,37,43-45,47-48H,15-21H2,1-14H3/t22-,23+,24+,25?,26+,27-,28-,29+,30-,31+,32-,33+,34-,35+,37-,38+,39+,40+/m0/s1
InChI Key
VWAMTBXLZPEDQO-FWEXOAGLSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32161-VAR:
32161-BULK:
32161-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック