Merck
32001
Sigma-Aldrich
5,5-ジエチルバルビツール酸ナトリウム
puriss. p.a., ≥99.0% (NT)
別名:
5,5-ジエチルバルビツール酸 ナトリウム塩, バルビタールナトリウム, バルビトン, ベロナール ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11N2NaO3
CAS番号:
分子量:
206.17
Beilstein:
3921202
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
薬剤管理
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤30 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium 5,5-diethylbarbiturate (sodium barbital) is the sodium salt of 5,5-diethylbarbituric acid. Its crystal structure has been investigated by X-ray diffraction studies. Cell parameters have been reported as, a = 6.724 (1), b = 11.950 (2), c =12.129 (2)Å, Z = 4, Dm = 1.408g/cm-3.
アプリケーション
Sodium 5,5-diethylbarbiturate may be used to compose barbital buffer (pH 7.4), Michaelis buffer (pH 7.4) and veronal-buffered saline.
生物化学的/生理学的作用
鎮静剤/催眠剤
その他情報
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nervous system, Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32001-BULK:
32001-VAR:
32001-500G:
32001-100G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
The crystal structure of sodium 5, 5-diethylbarbiturate (sodium barbital).
Berking B and Craven BM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 27(6), 1107-1115 (1971)
The properdin system and immunity: III. The zymosan assay of properdin.
Pillemer L, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 103(1), 1-1 (1956)
Y Li et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 6(7), 1135-1143 (2008-04-25)
The adhesion ligand von Willebrand factor (VWF) is a multimeric glycoprotein that mediates platelet adhesion to exposed subendothelium. On endothelial cells, freshly released ultra-large (UL) VWF multimers form long string-like structures to which platelets adhere. The formation and elongation of