Merck
446424
Sigma-Aldrich
3,5-ジ-tertーブチル-4-ヒドロキシベンジルアルコール
97%
別名:
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylmethanol, 4-Hydroxymethyl-2,6-di-tert-butylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,070
25 G
¥11,500
¥7,070
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,070
25 G
¥11,500
About This Item
化学式:
HOC6H2[C(CH3)3]2CH2OH
CAS番号:
分子量:
236.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,070
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
139-141 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(CO)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-8,16-17H,9H2,1-6H3
InChI Key
HNURKXXMYARGAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol also known as 4-Hydroxymethyl-2,6-di-tert-butylphenol that is commonly used as an antioxidant in the preparation of PMA-type bifunctional polymers. [1]
アプリケーション
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol can be used as a reactant to synthesize:      
  • 2,6-di-tert-butyl-4-(dodecylselanylmethyl)phenol and bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) selenide by reacting with dodecaneselenolate and sodium selenide.      
  • Monomeric antioxidant by reacting with imidazole and N-[4-(chlorocarbonyl)phenyl]maleimide.     
  • Sulfur-containing butylated hydroxytoluene derivatives by reacting with aryl/alky dithiols.      
  • 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde by oxidation reaction using stabilized IBX.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
446424-BULK:
446424-VAR:
446424-25G:
446424-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
X Guan et al.
Carcinogenesis, 16(10), 2575-2582 (1995-10-01)
The mouse pneumotoxicant and lung and liver tumor promoter butylated hydroxytoluene (BHT) was examined for its effects on gap junctional intercellular communication (GJIC) in mouse lung epithelial (C10) and rat liver epithelial (WB-F344) cell lines. GJIC, as measured by fluorescent
Melt-grafting of maleimides having hindered phenol group onto polypropylene.
Kim TH and Lee N.
Bull. Korean Chem. Soc., 24(12), 1809-1813 (2003)
The antioxidant activity of 3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl derivatives.
Kim DH and Kummerow FA.
Journal of the American Chemical Society, 39(3), 150-155 (1962)
Synthesis of new polymeric antioxidants.
Oh DR, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 22(6), 629-632 (2001)
REACTION OF SEVEN-AND EIGHT-MEMBERED CYCLIC PHOSPHOROCHLORIDITES WITH 3, 5-DI-tert-BUTYL-4-HYDROXYBENZYL ALCOHOL: FACILE P [sbnd] C BOND FORMATION.
Odorisio PA, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 20(3), 273-277 (1984)