Merck
29242
Supelco
(−)-グアイオール
analytical standard
別名:
(3R,6S,10S)-6,10,α,α-テトラメチルビシクロ[5.3.0]デカ-1(7)-エン-3-メタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26O
CAS番号:
分子量:
222.37
Beilstein:
2047993
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品29242は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D −30.0±2°, c = 1 in ethanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
91-93 °C (lit.)
91-93 °C
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
InChI Key
TWVJWDMOZJXUID-SDDRHHMPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(-)-Guaiol is a sesquiterpene alcohol which has guaiane skeleton. It naturally occurs in essential oils extracted from Salvia lanigera and Helitta ongifoliata and has antibacterial activity.[1]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
29242-10MG:
29242-BULK:
29242-VAR:
29242-250MG:
29242-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Microbial transformation of (-)-guaiol and antibacterial activity of its transformed products.
Choudhary MI
Journal of Natural Products, 70(5), 849-852 (2007)
質問
  1. What is the Certificate of Origin for an analytical standard product (−)-Guaiol (29242)?
    1 回答
    1. Since the material is designed solely for use in analytical applications and not intended for pharmaceutical or chemical production, a certificate of origin is not provided.