Merck
28617-U
Hamilton® 7701.2 syringe
7701.2, volume 1.2 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Gas Chromatography Syringe
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,000
¥29,000
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,000
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
¥29,000
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
物質
cone tip stainless steel (point style 1)
ニードルサイズ
26s ga (cone tip)
特徴
Modified Microliter¿ Syringe
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 203185
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
1.2 μL
適合性
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
関連するカテゴリー
詳細
CTCオートサンプラー用のCラインシリンジです
新しいCラインシリンジは、すべてのGCおよびHPLC PAL測定装置に使用できます。 Cラインは、試料と接着面の間の相互作用をなくした、革新的な設計の接合針を提供します。 プランジャーチップに新しい不活性材質を使用しているため、耐薬品性が高く長寿命が得られます。色分けされた針ゲージの表示と独自のフランジデザインにより、取り付けと操作を確実に行うことができます。 Cラインシリンジは、5μLから1000μLまであらゆる容量が用意されています。
アプリケーション
  • Direct sample injection from a syringe needle into a separation capillary: Illustrating the utility of Hamilton 7701.2 syringe in analytical chemistry applications (Opekar and Tuma, 2018).
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)