Merck
27319
Sigma-Aldrich
Reactive Blue 2 三ナトリウム塩
別名:
1-Amino-4-[[4-[[4-chloro-6-[[3 (or 4)-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid 三ナトリウム塩, Basilen Blue E-3G, Cibacron Blue F3GA, GST Inhibitor-1, Procion® Blue H-B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H17ClN7Na3O11S3
CAS番号:
分子量:
840.10
カラーインデックス番号:
61211
Beilstein:
6561550
EC Number:
UNSPSCコード:
12171500
その他情報
多数のタンパク質におけるヌクレオチド結合部位の探索に使用可能なスルホン化トリアジン色素;支持マトリックスへの固定およびタンパク質のアフィニティ-クロマトグラフィ-への使用が可能です。
法的情報
Procion is a registered trademark of Dystar Textilfarben GmbH & Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L. Shen et al.
Chromatography, 21, 221-221 (2000)
A.T. Andrews et al.
Biotechnology Letters, 22, 1349-1349 (2000)
R.J. Ansell, C.R. Lowe
Applied Microbiology and Biotechnology, 51, 703-703 (1999)
S Subramanian
CRC critical reviews in biochemistry, 16(2), 169-205 (1984-01-01)
The dye Cibacron Blue F3GA has a high affinity for many proteins and enzymes. It has therefore been attached to various solid supports such as Sephadex, Sepharose, polyacrylamide, and the like. In the immobilized form the dye has rapidly been
J. Travis et al.
Methods in Enzymology, 80, 754-754 (1981)