Merck
270113
Sigma-Aldrich
発煙硫酸
ACS reagent, 30% free SO3 basis
別名:
オレウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4 · (SO3)x
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
グレード
ACS reagent
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 25 °C)
濃度
30% (free SO3)
強熱残分
≤0.002%
colorless to very light brown
密度
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤1 ppm
微量陽イオン
As: ≤0.03 ppm
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
SMILES記法
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
InChI Key
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270113-500G-PW:
270113-VAR:
270113-25G-PW:
270113-BULK:
270113-500G:4548173127125
270113-25G:4548173127118
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)