Merck
26701
Hamilton® GASTIGHT®シリンジ、硬化ニードル
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥78,000
¥78,000
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥78,000
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥78,000
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23s ga (cone tip)
特徴
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80094
ニードル長
43 mm (1.71 in.)
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton社製Gastight®シリンジは、ガスまたは液体注入用です。 このシリンジは、先端がPTFEのプランジャーシールが付いたガラス製バレルを備えて、漏れのないシールを形成しています。シールによって、試料はシリンジバレルの内側から拭き取られます。
Gastightシリンジ用の交換プランジャーアセンブリーが用意されています。
Hamilton® GASTIGHT® syringe, cemented needle is ideally used for liquid and gas chromatography. It is found to be stable in handling radioactive materials, sterile solutions, corrosive gases and liquids.
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)