25690
クロロホルム
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (chloroform + ethanol, GC)
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
About This Item
おすすめの製品
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (chloroform + ethanol, GC)
フォーム
liquid
含みます
~1% ethanol as stabilizer
不純物
≤0.0002% ketone (as CH3COCH3)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water
<0.0001% aldehyde (as CH3CHO)
<0.0001% formaldehyde (HCHO)
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.445
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
適合性
negative for detection of free chlorine
negative for detection of phosgene
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
25690-2.5L-C:
25690-2.5L-D:
25690-4X25ML:
25690-25ML:
25690-5L:
25690-4X25ML-D:
25690-1L-D:
25690-BULK:
25690S-1L:
25690-4X2.5L:4548173252605
25690-1L:
25690-25L:
25690-VAR:
25690-2.5L:
25690-25L-C:
25690-6X1L:4548173252612