Merck
252751
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
99%
別名:
3-Ethoxy-p-anisaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,400
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,400
About This Item
化学式:
C2H5OC6H3(OCH3)CHO
CAS番号:
分子量:
180.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder, crystals or chunks
mp
51-53 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCOc1cc(C=O)ccc1OC
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10-6-8(7-11)4-5-9(10)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
VAMZHXWLGRQSJS-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde is a derivative of vanillin.
アプリケーション
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde may be used to synthesize Compound of Designation red 10 binding (CDr10b) to investigate its role in neuroinflammatory diseases.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
252751-BULK:
252751-25G:
252751-5G:
252751-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)