Merck
D205206
Sigma-Aldrich
N,N′-ジフェニルベンジジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5)
CAS番号:
分子量:
336.43
Beilstein:
2220993
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
テクニック
titration: suitable
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES記法
N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/C24H20N2/c1-3-7-21(8-4-1)25-23-15-11-19(12-16-23)20-13-17-24(18-14-20)26-22-9-5-2-6-10-22/h1-18,25-26H
InChI Key
FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N,N′-ジフェニルベンジジンは、有機LED用の正孔輸送材料の調製における構築ブロックとして利用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D205206-10G:
D205206-BULK:
D205206-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amorphous molecular materials: charge transport in the glassy state of N, N′ -di (biphenylyl)-N, N′ -diphenyl-[1, 1′ -biphenyl]-4, 4′ -diamines
Okumoto K, et al.
Synthetic Metals, 111(23), 473-476 (2000)
Synthesis and Characteristics of Poly [N, N′ -diphenyl-N, N′ -bis (4-aminobiphenyl)-(1, 1′ -biphenyl)-4, 4′ -diamine pyromellitimide] as a Hole Injecting and Transporting Layer for Hybrid Organic Light-Emitting Device
Kim Youngkyoo, et al.
Macromolecules, 35(23), 8759-8767 (2002)