詳細
GranuCult™ Mannitol egg yolk polymyxin agar (base) (1.05267)
品質水準
組成
Polymyxin B sulfate, 50000 (IU)
包装
pkg of 10 vials
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
selective by defined nutrients for Bacillus cereus
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)O.N1CCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1=O)CCO)CCN)CCN)CC(C)C)Cc2ccccc2)CCN)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC=O)CCN)CCO)CCN
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
関連事項
アナリシスノート
Inoculum on reference medium
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
10 - 100
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): 10 - 100
Recovery on test medium
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
≥ 70 %
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): no limit
Colony colour
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
pink
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): yellow
Precipitate
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
+
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): -
Growth
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
no growth
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): no growth
Incubation: Bacillus 24-48 hrs. 30°c aerobic; other strains 48 hrs. 30°C
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing