Merck
22128
Sigma-Aldrich
セフォタキシム ナトリウム塩
≥98.0% (TLC)
別名:
セフォタキシム ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N5NaO7S2
CAS番号:
分子量:
477.45
Beilstein:
5711411
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51101500
アッセイ
≥98.0% (TLC)
不純物
≤5% water
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChI Key
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chemical structure: ß-lactam
生物化学的/生理学的作用
セフォタキシムは、細菌の細胞壁でのペプチドグリカン合成の最終的なペプチド転移段階を阻害するペニシリン結合タンパク質(PBP)に結合することにより、細菌の細胞壁合成を阻害します。結果として、細菌は細胞壁自己分解酵素により溶解します。
その他情報
広域スペクトル性の第三世代セファロスポリン系抗生物質。
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laetitia Betelli et al.
Talanta, 184, 210-218 (2018-04-21)
The accurate identification of β-lactamases produced by Enterobacteriaceae is a major challenge in clinical laboratories in order to optimize antimicrobial treatment and patient care. We describe here a rapid voltammetric-based method to detect and to discriminate β-lactamase activity in Enterobacteriaceae
Carola E H Rosenkilde et al.
Nature communications, 10(1), 618-618 (2019-02-08)
Antibiotic resistance is a major challenge to global public health. Discovery of new antibiotics is slow and to ensure proper treatment of bacterial infections new strategies are needed. One way to curb the development of antibiotic resistance is to design