Merck
21023
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸セシウム
BioUltra, ≥99.0% (NT)
別名:
CsTFA, トリフルオロ酢酸 セシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COOCs
CAS番号:
分子量:
245.92
Beilstein:
4161420
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (NT)
形状
solid
不純物
Insoluble matter, passes filter test
pH
9.0-10.5 (25 °C, 2 M in H2O)
mp
114-116 °C (lit.)
溶解性
H2O: 2 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
2 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES記法
[Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Cs/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
RJYSYRSELCQCSO-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Isolation of proteoglycans using phenol extraction and isopycnic centrifugation
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21023-50G-F:
21023-BULK-F:
21023-VAR-F:
21023-10G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J A McBain et al.
Analytical biochemistry, 188(1), 203-213 (1990-07-01)
A procedure for the rapid isolation of heparan sulfate proteoglycans from Zwittergent lysates of cultured cells and cetylpyridinium precipitates of culture medium is described. After removal of most nonglycosylated proteins by phenol extraction, the proteoglycans are fractionated and isolated by