Merck
199648
Sigma-Aldrich
フェノサフラニン
Dye content 80 %
別名:
3,7-ジアミノ-5-フェニルフェナジニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15ClN4
CAS番号:
分子量:
322.79
カラーインデックス番号:
50200
Beilstein:
3642082
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
組成
Dye content, 80%
テクニック
titration: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λmax
519 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].Nc1ccc2nc3ccc(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C18H14N4.ClH/c19-12-6-8-15-17(10-12)22(14-4-2-1-3-5-14)18-11-13(20)7-9-16(18)21-15;/h1-11H,(H3,19,20);1H
InChI Key
SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
フェノサフラニンは核染色に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
フェノサフラニン(PSF)は、原形質膜が損傷していない細胞から放出される赤色色素です。低濃度のPSFはミトコンドリアの超生体染色に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
199648-5G:
199648-VAR:
199648-BULK:
199648-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Farhana S Saleh et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 80(2), 121-127 (2010-07-30)
The electrochemical regeneration of NADH/NAD(+) redox couple has been studied using poly(phenosafranin) (PPS)-modified carbon electrodes to evaluate the formal potential and catalytic rate constant for the oxidation of NADH. The PPS-modified electrodes were prepared by electropolymerization of phenosafranin onto different
G. A. Swan
Phenazines (2009)
Deboleena Sarkar et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(40), 9684-9691 (2008-09-13)
Absorption, fluorescence, and fluorescence excitation spectral studies of two planar, cationic phenazinium dyes, namely, phenosafranin (PSF) and safranin-T (ST), have been performed in protic and aprotic polar solvents. The studies reveal the formation of both J- and H-aggregates in concentrated
P E Hartman et al.
Photochemistry and photobiology, 51(1), 59-66 (1990-01-01)
Singlet molecular oxygen was generated by illumination of phenosafranin in phosphate buffer at pH 7.5. Relative efficiencies of various imidazole compounds to form endoperoxides were assayed by following at 25 degrees C the rate of light- and imidazole-dependent bleaching of
Vascular Streak Dieback of cacao in Southeast Asia and Melanesia: in planta detection of the pathogen and a new taxonomy
Samuels GJ
Fungal Biology, 116, 11-23 (2012)