Merck
194832
Sigma-Aldrich
ジチゾン
ACS reagent, ≥85.0%
別名:
ジフェニルチオカルバゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHNHCSN=NC6H5
CAS番号:
分子量:
256.33
Beilstein:
748838
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥85.0%
強熱残分
≤0.3%
mp
168 °C (dec.) (lit.)
微量陽イオン
heavy metals: ≤0.002%
吸光度比
A ≥1.55
SMILES記法
S=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
InChI Key
UOFGSWVZMUXXIY-BMRADRMJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジチゾン(ジフェニルチオカルバゾン)は亜鉛のキレート剤として使用されます。これは、金属と安定な錯休を形成するため、様々な金属の液液抽出および固相抽出に広く使用されています。
アプリケーション
ジチゾンは、膵島細胞のジチゾン染色溶液の調製に使用されています。
ジチゾン(ジフェニルチオカルバゾン)は、以下の研究に使用される場合があります:
  • フレーム原子吸光分析法によって銀の痕跡レベルを定量化する前の曇り点予備濃縮ステップ。
  • ヘキサデシルトリメチル臭化アンモニウム(CTAB)でキャップされた金ナノ粒子(AuNP)の調製。この試薬は、重金属イオンの比色検出に有用でした。
  • ウシ血清中の亜鉛を抽出するための亜鉛キレート配位子(リガンド)として。
金属に対する指示薬。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
194832-VAR:
194832-50G:
194832-10G:
194832-BULK:
194832-500MG:
194832-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sonic hedgehog inhibition induces mouse embryonic stem cells to differentiate toward definitive endoderm.
Ghanbari A, et al.
Indian Journal of Experimental Biology, 51, 201-207 (2013)
Wei Yue et al.
Electroanalysis, 25(10), 2259-2267 (2014-01-18)
Metal catalyst free carbon nanotube (MCFCNT) whiskers were first used as an electrode modification material on a gold electrode surface for zinc voltammetric measurements. A composite film of Nafion and MCFCNT whiskers was applied to a gold electrode surface to
Yumin Leng et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(25), 7591-7599 (2013-06-04)
A new kind of analytical reagent, hexadecyl trimethyl ammonium bromide (CTAB), and dithizone product-modified gold nanoparticle dispersion, is developed for colorimetric response to 10 types of heavy metal ions (M(n+)), including Cr(VI), Cr(3+), Mn(2+), Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), Zn(2+), Cd(2+), Hg(2+)
Analytica Chimica Acta, 57, 393-393 (1971)
Selective cloud point extraction and preconcentration of trace amounts of silver as a dithizone complex prior to flame atomic absorption spectrometric determination.
Manzoori JL and Karim-Nezhad G.
Analytica Chimica Acta, 484(2), 155-161 (2003)